Drukuj
Trifluoromethanesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7406-25G PC7406-5G PC7406-100G
APOSPC7406-25GEA 743 PLN
APOSPC7406-25G APOSPC7406-5G APOSPC7406-100G
Trifluoromethanesulphonamide 98%
Trifluoromethanesulphonamide
Formuła: CH₂F₃NO₂S
Temp. topnienia: 119…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068714
Numer CAS: 421-85-2