Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC7405-1G PC7405-25G PC7405-5G
APOSPC7405-1GEA 110 PLN
APOSPC7405-1G APOSPC7405-25G APOSPC7405-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline
Formuła: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142871
Numer CAS: 202865-78-9