Drukuj
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-4-fluoro-o-toluidine
PC7404-1G PC7404-5G PC7404-10G
APOSPC7404-1GEA 110 PLN
APOSPC7404-1G APOSPC7404-5G APOSPC7404-10G
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
Formuła: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
Temp. topnienia: 32…36 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861196
Numer CAS: 202865-77-8