Drukuj
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7398-25G PC7398-5G
APOSPC7398-25GEA 197 PLN
APOSPC7398-25G APOSPC7398-5G
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyd
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄BrFO
Temp. topnienia: 51…56 °C
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00142872
Numer CAS: 94569-84-3