Drukuj
2-Bromo-5-fluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7394-100G PC7394-25G
APOSPC7394-100GEA 342 PLN
APOSPC7394-100G APOSPC7394-25G
2-Bromo-5-fluoroanilina 98%
2-Bromo-5-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅BrFN
Temp. Wrzenia: 109…110 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 42…47 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070750
Numer CAS: 1003-99-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III