Drukuj
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
PC7393-100G PC7393-25G PC7393-500G
APOSPC7393-100GEA 334 PLN
APOSPC7393-100G APOSPC7393-25G APOSPC7393-500G
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene 98%
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 224…225 °C
Gęstość: 2.323 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142868
Numer CAS: 202865-73-4