Drukuj
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7392-1G PC7392-250MG PC7392-100MG
APOSPC7392-1GEA 7660 PLN
APOSPC7392-1G APOSPC7392-250MG APOSPC7392-100MG
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Formuła: C₆H₁₀F₃NO₂
MW: 185.15 g/mol
Temp. topnienia: 272…275 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039528
Numer CAS: 2792-72-5