Drukuj
1-Jodo-4,4,4-trifluorobutan 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7385-5G PC7385-25G
APOSPC7385-5GEA 472 PLN
APOSPC7385-5G APOSPC7385-25G
1-Jodo-4,4,4-trifluorobutan 99%
1-Jodo-4,4,4-trifluorobutan
Formuła: C₄H₆F₃I
Temp. Wrzenia: 126…127 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041543
Numer CAS: 461-17-6