Drukuj
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7381-100G PC7381-25G PC7381-5G
APOSPC7381-100GEA 537 PLN
APOSPC7381-100G APOSPC7381-25G APOSPC7381-5G
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆BrFO
Temp. topnienia: 30…35 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143265
Numer CAS: 188582-62-9