Drukuj
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7379-100G PC7379-25G PC7379-5G
APOSPC7379-100GEA 737 PLN
APOSPC7379-100G APOSPC7379-25G APOSPC7379-5G
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Temp. Wrzenia: 80 °C/0.5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143093
Numer CAS: 77771-03-0