Drukuj
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoroacetate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trifluoroacetic acid (2,2,2-trifluoroethyl) ester
PC7378-100G PC7378-500G
APOSPC7378-100GEA 2090 PLN
APOSPC7378-100G APOSPC7378-500G
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoroacetate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoroacetate
Formuła: C₄H₂F₆O₂
MW: 196.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 55 °C
Temp. topnienia: -65
Gęstość: 1.464 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000418
Numer CAS: 407-38-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-985-5
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 II