Drukuj
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC7376-100G PC7376-500G PC7376-1KG
APOSPC7376-100GEA 189 PLN
APOSPC7376-100G APOSPC7376-500G APOSPC7376-1KG
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate
Useful reagent for introduction of trifluoroethyl group.
Formuła: C₉H₉F₃O₃S
MW: 254.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 87…92 °C/0.1mmHg
Temp. topnienia: 36…38 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000443
Numer CAS: 433-06-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-085-5