Drukuj
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
PC7374-100G PC7374-25G PC7374-500G
APOSPC7374-100GEA 211 PLN
APOSPC7374-100G APOSPC7374-25G APOSPC7374-500G
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Formuła: C₆H₇F₃O₂
Temp. Wrzenia: 29…30 °C/40mmHg
Gęstość: 1,181 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013576
Numer CAS: 352-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-525-3
Jednostka: 3272
ADR: 3,II