Drukuj
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
PC7373-25G PC7373-5G
APOSPC7373-25GEA 189 PLN
APOSPC7373-25G APOSPC7373-5G
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Temp. topnienia: 91…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142876
Numer CAS: 202865-66-5