Drukuj
2-Bromo-4-fluorobenzonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7371-100G PC7371-25G PC7371-500G
APOSPC7371-100GEA 473 PLN
APOSPC7371-100G APOSPC7371-25G APOSPC7371-500G
2-Bromo-4-fluorobenzonitryl 98%
2-Bromo-4-fluorobenzonitryl
Formuła: C₇H₃BrFN
Temp. topnienia: 77…78 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672924
Numer CAS: 36282-26-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III