Drukuj
1,1,1-Trifluorojodoetan 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
PC7370-100G PC7370-250G PC7370-25G
APOSPC7370-100GEA 580 PLN
APOSPC7370-100G APOSPC7370-250G APOSPC7370-25G
1,1,1-Trifluorojodoetan 99%
1,1,1-Trifluorojodoetan
Formuła: C₂H₂F₃I
MW: 209.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 53…55 °C
Gęstość: 2.13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001082
Numer CAS: 353-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-541-0