Drukuj
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% in aqueous solution
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine
PC7366-1G PC7366-250MG PC7366-5G
APOSPC7366-1GEA 132 PLN
APOSPC7366-1G APOSPC7366-250MG APOSPC7366-5G
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% in aqueous solution
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Formuła: C₂H₅F₃N₂
MW: 114.071 g/mol
Gęstość: 1.294 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007622
Numer CAS: 5042-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-734-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 III