Drukuj
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7362-1G PC7362-25G PC7362-5G
APOSPC7362-1GEA 255 PLN
APOSPC7362-1G APOSPC7362-25G APOSPC7362-5G
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formuła: C₉H₆BrF₃O₂
Temp. Wrzenia: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094425
Numer CAS: 237386-01-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,III