Drukuj
2-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7361-1G PC7361-5G PC7361-25G PC7361-100G
APOSPC7361-1GEA 472 PLN
APOSPC7361-1G APOSPC7361-5G APOSPC7361-25G APOSPC7361-100G
2-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formuła: C₉H₆BrF₃O₂
Temp. Wrzenia: 52 °C/0,04mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094424
Numer CAS: 530141-40-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,III