Drukuj
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7356-10G PC7356-1G PC7356-5G
APOSPC7356-10GEA 2290 PLN
APOSPC7356-10G APOSPC7356-1G APOSPC7356-5G
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formuła: C₈H₁₂F₃NO
MW: 195.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 97…98 °C/ 2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00115108
Numer CAS: 21045-62-5