Drukuj
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trifluoromethanesulphonic acid Pentafluorophenyl Ester, Perfluorophenyl trifluoromethanesulphonate, Pentafluorophenyl Triflate
PC7353-1G PC7353-25G PC7353-5G
APOSPC7353-1GEA 153 PLN
APOSPC7353-1G APOSPC7353-25G APOSPC7353-5G
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₇F₈O₃S
MW: 316.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 81 °C/38mmHg
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784319
Numer CAS: 60129-85-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III