Drukuj
4-Fluoro-2-nitrobenzonitryl
Dostawca: Apollo Scientific
PC7339-1G PC7339-250MG
APOSPC7339-1GEA 147 PLN
APOSPC7339-1G APOSPC7339-250MG
4-Fluoro-2-nitrobenzonitryl
4-Fluoro-2-nitrobenzonitryl
Formuła: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11 g/mol
Temp. topnienia: 69…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00277447
Numer CAS: 80517-21-1