Drukuj
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7330-100G PC7330-25G PC7330-5G
APOSPC7330-100GEA 218 PLN
APOSPC7330-100G APOSPC7330-25G APOSPC7330-5G
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride
Formuła: C₂H₅ClF₃N
Temp. topnienia: 220…222 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012875
Numer CAS: 373-88-6