Drukuj
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7326-250MG PC7326-1G
APOSPC7326-250MGEA 110 PLN
APOSPC7326-250MG APOSPC7326-1G
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₀H₄BrClF₃N
MW: 310.51 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153073
Numer CAS: 1701-28-6