Drukuj
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7322-10G PC7322-1G PC7322-5G
APOSPC7322-10GEA 667 PLN
APOSPC7322-10G APOSPC7322-1G APOSPC7322-5G
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formuła: C₉H₉FO₂
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272135
Numer CAS: 64287-19-0