Drukuj
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7321-1G PC7321-25G PC7321-5G
APOSPC7321-1GEA 261 PLN
APOSPC7321-1G APOSPC7321-25G APOSPC7321-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₃F₆N
MW: 239.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094423
Numer CAS: 51012-27-2
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III