Drukuj
1-Amino-2,2,2-trifluoroetan 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trifluoroethylamine
PC7320-100G PC7320-25G PC7320-5G
APOSPC7320-100GEA 0 PLN
APOSPC7320-100G APOSPC7320-25G APOSPC7320-5G
1-Amino-2,2,2-trifluoroetan 99%
1-Amino-2,2,2-trifluoroetan
Formuła: C₂H₄F₃N
MW: 99.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 36…38 °C
Gęstość: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –16 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008132
Numer CAS: 753-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-041-3
Jednostka: 3286
ADR: 3+6.1+8 II