Drukuj
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7319-1G PC7319-5G PC7319-25G PC7319-100G
APOSPC7319-1GEA 291 PLN
APOSPC7319-1G APOSPC7319-5G APOSPC7319-25G APOSPC7319-100G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₄F₆O
MW: 242.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 137 °C
Gęstość: 1.468 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00674087
Numer CAS: 395-64-2