Drukuj
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7317-5G PC7317-1G PC7317-250MG PC7317-25G
APOSPC7317-5GEA 0 PLN
APOSPC7317-5G APOSPC7317-1G APOSPC7317-250MG APOSPC7317-25G
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride
Formuła: C₆H₁₂ClF₂N
Temp. topnienia: 106…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06246881
Numer CAS: 675112-70-6