Drukuj
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
PC7316-100G PC7316-25G
APOSPC7316-100GEA 327 PLN
APOSPC7316-100G APOSPC7316-25G
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Formuła: C₅H₅F₃O₂
MW: 154.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 46 °C/125mmHg
Gęstość: 1.216 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000444
Numer CAS: 407-47-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 II