Drukuj
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
PC7306-100MG PC7306-25MG
APOSPC7306-100MGEA 2440 PLN
APOSPC7306-100MG APOSPC7306-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
A substrate of hexokinase isozymes.
Formuła: C₆H₁₁FO₅
MW: 182.15 g/mol
Temp. topnienia: 170…176 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00077527
Numer CAS: 29702-43-0