Drukuj
Chlorek 2,2,2-trifluoroetanosulfonylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7304-1G PC7304-10G PC7304-5G
APOSPC7304-1GEA 286 PLN
APOSPC7304-1G APOSPC7304-10G APOSPC7304-5G
Chlorek 2,2,2-trifluoroetanosulfonylu 97%
Chlorek 2,2,2-trifluoroetanosulfonylu
Formuła: C₂H₂ClF₃O₂S
Temp. Wrzenia: 140…141 °C
Gęstość: 1,651 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007458
Numer CAS: 1648-99-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-713-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II