Drukuj
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
PC7296-25G PC7296-5G PC7296-1G PC7296-100G
APOSPC7296-25GEA 1020 PLN
APOSPC7296-25G APOSPC7296-5G APOSPC7296-1G APOSPC7296-100G
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane
Formuła: C₃H₃F₃O
Temp. Wrzenia: 39,1…39.3 °C/748mmHg
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –25 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041506
Numer CAS: 359-41-1
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,II