Drukuj
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7295-25G PC7295-5G
APOSPC7295-25GEA 160 PLN
APOSPC7295-25G APOSPC7295-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.02 g/mol
Temp. topnienia: 133…135 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412186
Numer CAS: 328-67-6