Drukuj
1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7291F-5G PC7291F-25G
APOSPC7291F-5GEA 1850 PLN
APOSPC7291F-5G APOSPC7291F-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
1,1,1-Trifluoro-2-butene
Formuła: C₄H₅F₃
Temp. Wrzenia: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082625
Numer CAS: 406-39-3
Jednostka: 3161
ADR: 2.1,