Drukuj
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7289T-100G PC7289T-25G
APOSPC7289T-100GEA 2480 PLN
APOSPC7289T-100G APOSPC7289T-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Formuła: C₄H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 44…45 °C
Gęstość: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190641
Numer CAS: 381-88-4
Jednostka: 1224
ADR: 3,II