Drukuj
4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7289-25G PC7289-5G PC7289-1G
APOSPC7289-25GEA 1450 PLN
APOSPC7289-25G APOSPC7289-5G APOSPC7289-1G
4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Formuła: C₄H₇F₃O
MW: 128.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 122…125 °C
Gęstość: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041483
Numer CAS: 461-18-7
Jednostka: 1987
ADR: 3 III