Drukuj
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7288-25G PC7288-5G PC7288-1G
APOSPC7288-25GEA 1820 PLN
APOSPC7288-25G APOSPC7288-5G APOSPC7288-1G
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutan 98%
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutan
Formuła: C₄H₆BrF₃
Temp. Wrzenia: 103…105 °C
Gęstość: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066335
Numer CAS: 406-81-5