Drukuj
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7285V-25G PC7285V-5G PC7285V-100G
APOSPC7285V-25GEA 479 PLN
APOSPC7285V-25G APOSPC7285V-5G APOSPC7285V-100G
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide 98%
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄BrF₃
Temp. Wrzenia: 44…46 °C/1mmHg
Gęstość: 1,689 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083528
Numer CAS: 220141-72-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II