Drukuj
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-2,4,5-trifluorobenzene, α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluene
PC7285S-100G PC7285S-25G PC7285S-500G PC7285S-1KG
APOSPC7285S-100GEA 1020 PLN
APOSPC7285S-100G APOSPC7285S-25G APOSPC7285S-500G APOSPC7285S-1KG
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄BrF₃
Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061209
Numer CAS: 157911-56-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,II