Drukuj
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-2,3,6-trifluorotoluene, 2-(Bromomethyl)-1,3,4-trifluorobenzene
PC7285P-25G PC7285P-5G
APOSPC7285P-25GEA 946 PLN
APOSPC7285P-25G APOSPC7285P-5G
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄BrF₃
MW: 225.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 114 °C
Temp. topnienia: 21
Gęstość: 1.718 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00061208
Numer CAS: 151412-02-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II