Drukuj
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7285N-1G PC7285N-5G PC7285N-25G
APOSPC7285N-1GEA 110 PLN
APOSPC7285N-1G APOSPC7285N-5G APOSPC7285N-25G
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄BrF₃
Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061233
Numer CAS: 157911-55-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III