Drukuj
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7285LH-1G PC7285LH-5G
APOSPC7285LH-1GEA 110 PLN
APOSPC7285LH-1G APOSPC7285LH-5G
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 203…204 °C
Gęstość: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083527
Numer CAS: 220227-37-2