Drukuj
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7285LD-25G PC7285LD-5G
APOSPC7285LD-25GEA 363 PLN
APOSPC7285LD-25G APOSPC7285LD-5G
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 201…204 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061206
Numer CAS: 144284-25-3