Drukuj
2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7285LB-5G PC7285LB-100G PC7285LB-25G
APOSPC7285LB-5GEA 145 PLN
APOSPC7285LB-5G APOSPC7285LB-100G APOSPC7285LB-25G
2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. topnienia: 43…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061205
Numer CAS: 114152-19-1