Drukuj
Chlorek 2,4,6-trifluorobenzoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
PC7285H-5G PC7285H-25G PC7285H-100G
APOSPC7285H-5GEA 110 PLN
APOSPC7285H-5G APOSPC7285H-25G APOSPC7285H-100G
Chlorek 2,4,6-trifluorobenzoilu 98%
Chlorek 2,4,6-trifluorobenzoilu
Formuła: C₇H₂ClF₃O
Temp. Wrzenia: 167…168 °C
Gęstość: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070810
Numer CAS: 79538-29-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II