Drukuj
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7285G-100G PC7285G-25G PC7285G-5G
APOSPC7285G-100GEA 928 PLN
APOSPC7285G-100G APOSPC7285G-25G APOSPC7285G-5G
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₂ClF₃O
Temp. Wrzenia: 85 °C/17mmHg
Gęstość: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061204
Numer CAS: 88419-56-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II