Drukuj
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7285C-25G PC7285C-50G PC7285C-5G
APOSPC7285C-25GEA 1420 PLN
APOSPC7285C-25G APOSPC7285C-50G APOSPC7285C-5G
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₂ClF₃O
Temp. Wrzenia: 180…182 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061203
Numer CAS: 189807-20-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,II