Drukuj
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,4-trifluorobenzoylchloride
PC7285-100G PC7285-25G PC7285-5G
APOSPC7285-100GEA 2150 PLN
APOSPC7285-100G APOSPC7285-25G APOSPC7285-5G
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₂ClF₃O
MW: 194.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 143…144 °C/130mmHg
Gęstość: 1.522 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075078
Numer CAS: 157373-08-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II