Drukuj
3,4,5-Trifluorobenzophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Phenylmethanoyl)-3,4,5-trifluorbenzene
PC7284I-1G PC7284I-5G PC7284I-25G
APOSPC7284I-1GEA 145 PLN
APOSPC7284I-1G APOSPC7284I-5G APOSPC7284I-25G
3,4,5-Trifluorobenzophenone 97%
3,4,5-Trifluorobenzophenone
Formuła: C₁₃H₇F₃O
Temp. topnienia: 77…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083525
Numer CAS: 70028-88-5